6-Phenyl-3(2H)-pyridazinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Phenylpyridazin-3(2H)-one, 3-Hydroxy-6-phenylpyridazine
OR14974-5G
APOSOR14974-5GEA 55.1 EUR
APOSOR14974-5G
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinon
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinon
Formel: C₁₀H₈N₂O
Molecular Weight: 172,19 g/mol
Schmelzpunkt: 201…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114953
CAS-Nummer: 2166-31-6
EINECS: 218-505-1