1-Butansulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR14981-100G
APOSOR14981-100GEA 82.8 EUR
APOSOR14981-100G
1-Butansulfonylchlorid 98%
1-Butansulfonylchlorid
Formel: C₄H₉ClO₂S
Siedepunkt: 80…81 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007464
CAS-Nummer: 2386-60-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR