2-Amino-4-nitrobenzenemethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-nitrobenzyl alcohol
OR1499-250MG
APOSOR1499-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR1499-250MG
2-Amino-4-nitrobenzenemethanol 98%
2-Amino-4-nitrobenzenemethanol
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01664410
CAS-Nummer: 78468-34-5