1,3-Oxazole-2-carbaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14993-1G
OR14993-250MG
APOSOR14993-1GEA
0
EUR
APOSOR14993-1G
APOSOR14993-250MG
1,3-Oxazole-2-carbaldehyde 96%
1,3-Oxazole-2-carbaldehyde
Formel:
C₄H₃NO₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03412587 CAS-Nummer: 65373-52-6 UN: 1993 ADR: 3,III |