1,3-Oxazole-2-carbaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Oxazole-2-carbaldehyde
OR14993-250MG
APOSOR14993-250MGEA 50.9 EUR
APOSOR14993-250MG
1,3-Oxazole-2-carbaldehyde 96%
1,3-Oxazole-2-carbaldehyde
Formel: C₄H₃NO₂
Molecular Weight: 97,07 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03412587
CAS-Nummer: 65373-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III