4-Brom-m-anisidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR15001-100G OR15001-25G OR15001-5G
APOSOR15001-100GEA 109 EUR
APOSOR15001-100G APOSOR15001-25G APOSOR15001-5G
4-Brom-m-anisidin 97%
4-Brom-m-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05664063
CAS-Nummer: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR