5-Chlor-2-methylanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-2-methoxy-1-methylbenzene
OR15003-5G
APOSOR15003-5GEA 24.8 EUR
APOSOR15003-5G
5-Chlor-2-methylanisol
5-Chlor-2-methylanisol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,6095 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368289
CAS-Nummer: 40794-04-5