4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15015-1G
APOSOR15015-1GEA
62.5
EUR
APOSOR15015-1G
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid 95+%
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094965 CAS-Nummer: 176672-49-4 |