Pyridiniumtribromid 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR15023-100G
OR15023-1KG
OR15023-500G
APOSOR15023-100GEA
0
EUR
APOSOR15023-100G
APOSOR15023-1KG
APOSOR15023-500G
Pyridiniumtribromid 90+%
Pyridinium tribromide
Formel:
C₅H₆Br₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013223 CAS-Nummer: 39416-48-3 EINECS: 254-446-8 UN: 3261 ADR: 8,II |