4-Biphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15024-1G
APOSOR15024-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15024-1G
4-Biphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Biphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₁BO₂ Molecular Weight: 280.17 g/mol Schmelzpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368291 CAS-Nummer: 144432-80-4 |