N-[(3,5-Dimethylphenyl)carbamothioyl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]-m-xylene, 1-Benzoyl-3-(3,5-dimethylphenyl)thiourea
OR15025-5G
APOSOR15025-5GEA 169 EUR
APOSOR15025-5G
N-[(3,5-Dimethylphenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(3,5-Dimethylphenyl)carbamothioyl]benzamide
Formel: C₁₆H₁₆N₂OS
Molecular Weight: 284,376 g/mol
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02631870
CAS-Nummer: 117174-79-5