2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3,4-Thiadiazole-2-thiol
OR15040-5G
APOSOR15040-5GEA
21.9
EUR
APOSOR15040-5G
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₂H₂N₂S₂ Molecular Weight: 118,17 g/mol Schmelzpunkt: 142…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040404 CAS-Nummer: 18686-82-3 EINECS: 242-504-5 |