5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-(2-Amino-4-chlorophenyl)-1H-tetrazole

OR15044-1G OR15044-25G OR15044-5G
APOSOR15044-1GEA 27.7 EUR
APOSOR15044-1G APOSOR15044-25G APOSOR15044-5G
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline
Formel: C₇H₆ClN₅
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03085917
CAS-Nummer: 54013-18-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR