1-(4-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4-Cyanophenyl)thiourea
OR15046-1G
APOSOR15046-1GEA
29
EUR
APOSOR15046-1G
1-(4-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff 97%
1-(4-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
C₈H₇N₃S Molecular Weight: 177,23 g/mol Schmelzpunkt: 201…205 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041175 CAS-Nummer: 3460-55-7 |