Methyl-2-propyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR15050-1G
APOSOR15050-1GEA
0
EUR
APOSOR15050-1G
Methyl-2-propyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-propyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃ Molecular Weight: 219,24 g/mol Schmelzpunkt: 48…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689718 CAS-Nummer: 924869-24-9 |