3-[4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)piperidino]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15064-100MG
APOSOR15064-100MGEA
26.1
EUR
APOSOR15064-100MG
3-[4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)piperidino]propanoic acid
3-[4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)piperidino]propanoic acid
Formel:
C₁₅H₁₈N₂O₃ Molecular Weight: 274,32 g/mol Schmelzpunkt: 185…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444012 CAS-Nummer: 924869-04-5 |