4-Chlorbenzaldehydoxim
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime
OR15072-1G
APOSOR15072-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15072-1G
4-Chlorbenzaldehydoxim
4-Chlorbenzaldehydoxim
Formel: C₇H₆ClNO
Molecular Weight: 155,58 g/mol
MDL: MFCD00016412
CAS-Nummer: 3848-36-0