Ethyl 2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-Ethyl 2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
OR15088-1G
APOSOR15088-1GEA
34.8
EUR
APOSOR15088-1G
Ethyl 2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Ethyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃ Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00188426 CAS-Nummer: 6935-44-0 |