Ethyl-4-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15092-500MG
APOSOR15092-500MGEA
48
EUR
APOSOR15092-500MG
Ethyl-4-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₃NO₄S Molecular Weight: 279,32 g/mol Schmelzpunkt: 147…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444006 CAS-Nummer: 924869-01-2 |