Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 4-Quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester
OR15094-1G
APOSOR15094-1GEA
0
EUR
APOSOR15094-1G
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 218,21 g/mol Schmelzpunkt: 189…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051583 CAS-Nummer: 29113-33-5 |