Methyl-3-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15103-100MG
APOSOR15103-100MGEA
43.5
EUR
APOSOR15103-100MG
Methyl-3-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Molecular Weight: 209,63 g/mol Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04125889 CAS-Nummer: 220664-32-4 |