Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl isovanillate
OR15107-1G
APOSOR15107-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15107-1G
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoat
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.1733 g/mol
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321262
CAS-Nummer: 6702-50-7