N-(Chloracetyl)morpholin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine

OR1511-100G
APOSOR1511-100GEA 133 EUR
APOSOR1511-100G
N-(Chloracetyl)morpholin 98%
N-(Chloracetyl)morpholin
Formel: C₆H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 163.61 g/mol
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 1.257 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00721939
CAS-Nummer: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR