3-Oxo-3-(2-pyridinyl)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Oxo-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile
OR15118-100MG
APOSOR15118-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR15118-100MG
3-Oxo-3-(2-pyridinyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(2-pyridinyl)propanenitrile
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146,15 g/mol Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656806 CAS-Nummer: 54123-21-6 |