4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1512-5G
APOSOR1512-5GEA 29 EUR
APOSOR1512-5G
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Siedepunkt: 213…215 °C/3,5mmHg
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003365
CAS-Nummer: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR