2-Phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15120-50MG
APOSOR15120-50MGEA 29 EUR
APOSOR15120-50MG
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formel: C₉H₇NOS
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08444022
CAS-Nummer: 827-45-2