4-(4'-Piperid-1-yl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl [4,4'-bipiperidine]-1-carboxylate, 4,4'-Bipiperidine, 1-BOC protected, N-Boc-4,4'-bipiperidine
OR15121-1G
APOSOR15121-1GEA
0
EUR
APOSOR15121-1G
4-(4'-Piperid-1-yl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine
4-(4'-Piperid-1-yl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine
Formel:
C₁₅H₂₈N₂O₂ Molecular Weight: 268,4 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179169 CAS-Nummer: 171049-35-7 |