Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Potassium 4-iodobenzenesulphonate
OR15122-1G
OR15122-5G
APOSOR15122-1GEA
126
EUR
APOSOR15122-1G
APOSOR15122-5G
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Formel:
C₆H₄IKO₃S Molecular Weight: 322.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656232 CAS-Nummer: 13035-63-7 |