tert-Butyl-4-[3-(1H-pyrazol-5-yl)phenethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[3-(1H-Pyrazol-5-yl)phenethyl]piperazine, N1-BOC protected
OR15123-500MG
APOSOR15123-500MGEA
438
EUR
APOSOR15123-500MG
tert-Butyl-4-[3-(1H-pyrazol-5-yl)phenethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-[3-(1H-pyrazol-5-yl)phenethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel:
C₂₀H₂₈N₄O₂ Molecular Weight: 356,47 g/mol Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444013 CAS-Nummer: 1186648-43-0 |