2-Amino-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15127-100MG
APOSOR15127-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR15127-100MG
2-Amino-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-Amino-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formel:
C₉H₈N₂OS Molecular Weight: 192,24 g/mol Schmelzpunkt: 240…242 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08444003 CAS-Nummer: 98879-58-4 |