4-Bromo-2-chloro-6-[(dimethylamino)methyl]benzenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-chloro-6-[(dimethylamino)methyl]phenol
OR15134-1G
APOSOR15134-1GEA
180
EUR
APOSOR15134-1G
4-Bromo-2-chloro-6-[(dimethylamino)methyl]benzenol
4-Bromo-2-chloro-6-[(dimethylamino)methyl]benzenol
Formel:
C₉H₁₁BrClNO Molecular Weight: 264,56 g/mol Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443982 CAS-Nummer: 924868-93-9 |