2-Brom-1-(2-thienyl)-1-propanon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
OR15139-250MG
APOSOR15139-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR15139-250MG
2-Brom-1-(2-thienyl)-1-propanon
2-Brom-1-(2-thienyl)-1-propanon
Formel:
C₇H₇BrOS Molecular Weight: 219,0989 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08443970 CAS-Nummer: 75815-46-2 |