2-Chlor-6-iodanilin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15148-1G
APOSOR15148-1GEA
36.4
EUR
APOSOR15148-1G
2-Chlor-6-iodanilin 98+%
2-Chlor-6-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN Molecular Weight: 253.4681 g/mol Schmelzpunkt: 64…67 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08443948 CAS-Nummer: 84483-28-3 |