2,5-Diphenyl-1,3-thiazol-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Diphenyl-4-hydroxy-1,3-thiazole
OR15188-1G
APOSOR15188-1GEA 116 EUR
APOSOR15188-1G
2,5-Diphenyl-1,3-thiazol-4-ol
2,5-Diphenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formel: C₁₅H₁₁NOS
Molecular Weight: 253,33 g/mol
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00895725
CAS-Nummer: 59484-42-3