2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15224-1G
APOSOR15224-1GEA
92.8
EUR
APOSOR15224-1G
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₄ Molecular Weight: 207,19 g/mol Schmelzpunkt: 192…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124544 CAS-Nummer: 154365-40-9 |