4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR15225-10G
OR15225-1G
OR15225-5G
APOSOR15225-10GEA
1690
EUR
APOSOR15225-10G
APOSOR15225-1G
APOSOR15225-5G
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃S Molecular Weight: 223.25 g/mol Schmelzpunkt: >256 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569174 CAS-Nummer: 272437-91-9 |