1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Chloroethyl)piperazine,N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
OR15245-1G
APOSOR15245-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15245-1G
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Formel:
C₁₁H₂₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 248,751 g/mol Schmelzpunkt: 63…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443993 CAS-Nummer: 208167-83-3 |