5-(tert-Butyl)-2-methoxybenzenecarbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15246-1G
APOSOR15246-1GEA
91.5
EUR
APOSOR15246-1G
5-(tert-Butyl)-2-methoxybenzenecarbaldehyde 98%
5-(tert-Butyl)-2-methoxybenzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06246086 CAS-Nummer: 85943-26-6 |