1-(2-Amino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Aminopyridin-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-2-aminopyridine
OR15249-5G
APOSOR15249-5GEA
66.7
EUR
APOSOR15249-5G
1-(2-Amino-3-pyridinyl)-1-ethanone
1-(2-Amino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136.15 g/mol Schmelzpunkt: 139…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258895 CAS-Nummer: 65326-33-2 |