4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15253-1G
APOSOR15253-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15253-1G
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄BrNO₂ Molecular Weight: 189.9948 g/mol Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00832862 CAS-Nummer: 27746-02-7 |