4-Chlor-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15256-5G
APOSOR15256-5GEA 24.8 EUR
APOSOR15256-5G
4-Chlor-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
4-Chloro-7-azaindole
Formel: C₇H₅ClN₂
Schmelzpunkt: 176…181 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08272232
CAS-Nummer: 55052-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III