2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-bromo-3-pyridinemethanol
OR15266-5G
APOSOR15266-5GEA
55.1
EUR
APOSOR15266-5G
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂O Molecular Weight: 203.039 g/mol Schmelzpunkt: 137…140 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05664025 CAS-Nummer: 335031-01-1 |