Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR1528-1G
APOSOR1528-1GEA
0
EUR
APOSOR1528-1G
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO₃S Molecular Weight: 283,74 g/mol Schmelzpunkt: 137…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00816787 CAS-Nummer: 263016-08-6 |