1-(5-Chloro-2-nitrophenyl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5'-Chloro-2'-nitroacetophenone, 1-(5-Chloro-2-nitrophenyl)ethanone
OR15281-1G
APOSOR15281-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15281-1G
1-(5-Chloro-2-nitrophenyl)-1-ethanone
1-(5-Chloro-2-nitrophenyl)-1-ethanone
Formel: C₈H₆ClNO₃
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787322
CAS-Nummer: 18640-60-3