Ethyl-1-(methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15286-1G
APOSOR15286-1GEA 0 EUR
APOSOR15286-1G
Ethyl-1-(methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₄S
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00115615
CAS-Nummer: 217487-18-8