tert-Butyl-4-(3-acetyl-4-nitrophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(3-Acetyl-4-nitrophenyl)piperazine, N1-BOC protected
OR15299-500MG
APOSOR15299-500MGEA
306
EUR
APOSOR15299-500MG
tert-Butyl-4-(3-acetyl-4-nitrophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(3-acetyl-4-nitrophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel:
C₁₇H₂₃N₃O₅ Molecular Weight: 349,39 g/mol Schmelzpunkt: 167…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276930 CAS-Nummer: 886361-04-2 |