1-(2-Amino-5-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15306-500MG
APOSOR15306-500MGEA 306 EUR
APOSOR15306-500MG
1-(2-Amino-5-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(2-Amino-5-morpholinophenyl)-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 220,27 g/mol
Schmelzpunkt: 104…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787743
CAS-Nummer: 98440-50-7