Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(4-methoxyphenyl)thiazole-4-carboxylate
OR15332-1G
APOSOR15332-1GEA
29
EUR
APOSOR15332-1G
Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylat
Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₃NO₃S Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06738343 CAS-Nummer: 57677-79-9 |