Methyl-4-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15352-10G OR15352-1G OR15352-5G
APOSOR15352-10GEA 0 EUR
APOSOR15352-10G APOSOR15352-1G APOSOR15352-5G
Methyl-4-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-4-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371546
CAS-Nummer: 35212-95-4