2-(2-Oxo-1,3-oxazolan-3-yl)ethyl4-methylbenzenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)ethyl toluene-4-sulphonate
OR15356-1G
APOSOR15356-1GEA
59.6
EUR
APOSOR15356-1G
2-(2-Oxo-1,3-oxazolan-3-yl)ethyl4-methylbenzenesulphonate
2-(2-Oxo-1,3-oxazolan-3-yl)ethyl4-methylbenzenesulphonate
Formel:
C₁₂H₁₅NO₅S Molecular Weight: 285,32 g/mol Schmelzpunkt: 68…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276953 CAS-Nummer: 159974-55-7 |